4-(tert-Butoxymethyl)phenylboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR7176-1G
OR7176-250MG
OR7176-5G
APOSOR7176-1GEA
24.8
EUR
APOSOR7176-1G
APOSOR7176-250MG
APOSOR7176-5G
4-(tert-Butoxymethyl)phenylboronic acid 98%
4-(tert-Butoxymethyl)phenylboronic acid
Formel:
C₁₁H₁₇BO₃ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03701685 CAS-Nummer: 1024017-53-5 |