2-Cyanobenzeneboronic acid-1,3-propanediol ester
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(1,3,2-Dioxaborinan-2-yl)benzonitrile, 2-Cyanobenzeneboronic acid 1,3-Propanediol ester, 2-Cyanophenylboronic acid 1,3-Propanediol ester
OR7188-1G
APOSOR7188-1GEA 21.9 EUR
APOSOR7188-1G
2-Cyanobenzeneboronic acid-1,3-propanediol ester
2-Cyanobenzeneboronic acid-1,3-propanediol ester
Formel: C₁₀H₁₀BNO₂
Molecular Weight: 187,00 g/mol
Schmelzpunkt: 42…45 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04039012
CAS-Nummer: 172732-52-4