2-(Diethylcarbamoyl)phenylboronsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(2-(Diethylcarbamoyl)phenyl)boronic acid
OR7197-1G
APOSOR7197-1GEA
227
EUR
APOSOR7197-1G
2-(Diethylcarbamoyl)phenylboronsäure 95%
2-(Diethylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₁H₁₆BNO₃ Molecular Weight: 221,0600 g/mol Schmelzpunkt: 64…70 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD01318988 CAS-Nummer: 129112-21-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |