1,1-Diiodoferrocene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR72053-250MG
APOSOR72053-250MGEA 87 EUR
APOSOR72053-250MG
1,1-Diiodoferrocene
1,1-Diiodoferrocene
Formel: C₁₀H₈FeI₂
Lagertemperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 12145-93-6