2,4-Dimethylphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7209-1G
APOSOR7209-1GEA 21.9 EUR
APOSOR7209-1G
2,4-Dimethylphenylboronsäure
2,4-Dimethylphenylboronsäure
Formel: C₈H₁₁BO₂
Schmelzpunkt: 192…196 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02683101
CAS-Nummer: 55499-44-0