5-Formyl-2-nitrobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR72161-1G
APOSOR72161-1GEA 783 EUR
APOSOR72161-1G
5-Formyl-2-nitrobenzoic acid
5-Formyl-2-nitrobenzoic acid
Formel: C₈H₅NO₅
MDL: MFCD26855792
CAS-Nummer: 1289007-91-5