4-Formylbenzeneboronic acid, neopentyl glycol ester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR7219-5G
APOSOR7219-5GEA
34.4
EUR
APOSOR7219-5G
4-Formylbenzeneboronic acid, neopentyl glycol ester 98%
4-Formylbenzeneboronic acid, neopentyl glycol ester
Formel:
C₁₂H₁₅BO₃ Siedepunkt: 350 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD06796332 CAS-Nummer: 128376-65-8 |