2-Amino-3,5-dinitro-6-picolin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,5-Dinitro-6-methyl-2-pyridylamin, 2-Amino-3,5-dinitro-6-methylpyridin
OR7220-1G
APOSOR7220-1GEA
176
EUR
APOSOR7220-1G
2-Amino-3,5-dinitro-6-picolin 97%
2-Amino-3,5-dinitro-6-picolin
Formel:
C₆H₆N₄O₄ Molecular Weight: 198,14 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00091867 CAS-Nummer: 25864-34-0 |