Lithium triisopropoxy(thiazol-2-yl)borate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR72200-100MG
OR72200-250MG
OR72200-1G
APOSOR72200-100MGEA
65.4
EUR
APOSOR72200-100MG
APOSOR72200-250MG
APOSOR72200-1G
Lithium triisopropoxy(thiazol-2-yl)borate
Lithium triisopropoxy(thiazol-2-yl)borate
Formel:
C₁₂H₂₃BLiNO₃S Molecular Weight: 279.13 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD16872058 CAS-Nummer: 1393823-02-3 |