4-Isochinolinboronsäureneopentylglycolester
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Isoquinoline-4-boronic acid, 2,2-dimethylpropane-1,3-diol cyclic ester, 4-(5,5-Dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)isoquinoline
OR7228-1G
APOSOR7228-1GEA
164
EUR
APOSOR7228-1G
4-Isochinolinboronsäureneopentylglycolester
4-Isochinolinboronsäureneopentylglycolester
Formel:
C₁₄H₁₆BNO₂ Molecular Weight: 241,0933 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06659058 CAS-Nummer: 844891-01-6 |