3-(Methoxymethyl)phenylboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR7232-1G
OR7232-250MG
OR7232-5G
APOSOR7232-1GEA
150
EUR
APOSOR7232-1G
APOSOR7232-250MG
APOSOR7232-5G
3-(Methoxymethyl)phenylboronic acid
3-(Methoxymethyl)phenylboronic acid
Formel:
C₈H₁₁BO₃ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03412069 CAS-Nummer: 142273-84-5 |