6-Methoxy-2-naphthalinboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Methoxy-2-naphthylboronic acid, 6-Methoxy-2-naphthylboronic Acid
OR7234-25G
OR7234-5G
OR7234-1G
OR7234-10G
APOSOR7234-25GEA
101
EUR
APOSOR7234-25G
APOSOR7234-5G
APOSOR7234-1G
APOSOR7234-10G
6-Methoxy-2-naphthalinboronsäure
6-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid
Formel:
C₁₁H₁₁BO₃ Molecular Weight: 202.02 g/mol Schmelzpunkt: 311 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03093087 CAS-Nummer: 156641-98-4 |