2-[(2-Methylphenoxy)methyl]benzeneboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR7239-100MG
APOSOR7239-100MGEA
43.7
EUR
APOSOR7239-100MG
2-[(2-Methylphenoxy)methyl]benzeneboronic acid
2-[(2-Methylphenoxy)methyl]benzeneboronic acid
Formel:
C₁₄H₁₅BO₃ Molecular Weight: 242,078 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD04039032 CAS-Nummer: 170924-68-2 |