4-(Morpholino)phenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(4-Morpholinophenyl)boronic acid
OR7242-1G
OR7242-250MG
OR7242-5G
APOSOR7242-1GEA
24.8
EUR
APOSOR7242-1G
APOSOR7242-250MG
APOSOR7242-5G
4-(Morpholino)phenylboronsäure
4-(Morpholino)phenylboronsäure
Formel:
C₁₀H₁₄BNO₃ Schmelzpunkt: 126…127 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03095169 CAS-Nummer: 186498-02-2 |