4-(Nonyloxy)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(4-(Nonyloxy)phenyl)boronic acid
OR7243-1G
OR7243-5G
APOSOR7243-1GEA
286
EUR
APOSOR7243-1G
APOSOR7243-5G
4-(Nonyloxy)phenylboronsäure 98%
4-(Nonyloxy)phenylboronsäure
Formel:
C₁₅H₂₅BO₃ Molecular Weight: 264.1700 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD04039033 CAS-Nummer: 173392-87-5 |