4-Amino-3,5-dichlorbenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR7252-5G
APOSOR7252-5GEA
108
EUR
APOSOR7252-5G
4-Amino-3,5-dichlorbenzonitril 98%
4-Amino-3,5-dichlorbenzonitril
Formel:
C₇H₄Cl₂N₂ Molecular Weight: 187,03 g/mol Schmelzpunkt: 116…120 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00017341 CAS-Nummer: 78473-00-4 EINECS: 278-914-6 UN: 3439 ADR: 6.1,III |