3-Vinylphenylboronsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-Vinylbenzolboronsäure, (3-Vinylphenyl)metaborsäure, Dihydroxy(3-vinylphenyl)boran
OR7268-5G
APOSOR7268-5GEA 127 EUR
APOSOR7268-5G
3-Vinylphenylboronsäure 95%
3-Vinylphenylboronsäure
Formel: C₈H₉BO₂
Molecular Weight: 147,97 g/mol
Schmelzpunkt: 141…147 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01074679
CAS-Nummer: 15016-43-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III