2'-(Benzyloxy)-[1,1'-biphenyl]-2-amine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Amino-2'-(benzyloxy)biphenyl hydrochloride, 2-[2-(Benzyloxy)phenyl]aniline hydrochloride
OR7321-250MG
APOSOR7321-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR7321-250MG
2'-(Benzyloxy)-[1,1'-biphenyl]-2-amine hydrochloride
2'-(Benzyloxy)-[1,1'-biphenyl]-2-amine hydrochloride
Formel:
C₁₉H₁₇NO·ClH Molecular Weight: 311,805 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07366472 CAS-Nummer: 1170524-29-4 |