4'-(Benzyloxy)-[1,1'-biphenyl]-2-amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-[4-(Benzyloxy)phenyl]aniline, 2-Amino-4'-(benzyloxy)biphenyl
OR7323-250MG
APOSOR7323-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR7323-250MG
4'-(Benzyloxy)-[1,1'-biphenyl]-2-amine 98%
4'-(Benzyloxy)-[1,1'-biphenyl]-2-amine
Formel:
C₁₉H₁₇NO Molecular Weight: 275,344 g/mol Schmelzpunkt: 116…118 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04039047 CAS-Nummer: 400746-75-0 |