4-Vinylbenzoesäure 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Styrol-4-carbonsäure

OR7329-25G OR7329-100G OR7329-10G
APOSOR7329-25GEA 109 EUR
APOSOR7329-25G APOSOR7329-100G APOSOR7329-10G
4-Vinylbenzoesäure 97%
4-Vinylbenzoesäure
Formel: C₉H₈O₂
Molecular Weight: 148.16 g/mol
Siedepunkt: 282
Schmelzpunkt: 142…144 °C
Dichte: 1.3 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002569
CAS-Nummer: 1075-49-6
EINECS: 214-053-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR