1-O-Acetyl-2-deoxy-3,5-di-O-benzoylribofuranose
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR7350T-250MG
OR7350T-50MG
APOSOR7350T-250MGEA
865
EUR
APOSOR7350T-250MG
APOSOR7350T-50MG
1-O-Acetyl-2-deoxy-3,5-di-O-benzoylribofuranose
1-O-Acetyl-2-deoxy-3,5-di-O-benzoylribofuranose
Formel:
C₂₁H₂₀O₇ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00269868 CAS-Nummer: 51255-12-0 |