3-[(2-Pyrrolidin-1-ylethyl)carbamoyl]benzeneboronic acid hydrochloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR7354-1G
APOSOR7354-1GEA
372
EUR
APOSOR7354-1G
3-[(2-Pyrrolidin-1-ylethyl)carbamoyl]benzeneboronic acid hydrochloride 98%
3-[(2-Pyrrolidin-1-ylethyl)carbamoyl]benzeneboronic acid hydrochloride
Formel:
C₁₃H₁₉BN₂O₃·ClH Molecular Weight: 298,574 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09027257 CAS-Nummer: 957061-03-9 |