3-Acetyl-2'-chlorobiphenyl
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(2'-Chlorobiphenyl-3-yl)ethan-1-one, 3-(2-Chlorophenyl)acetophenone
OR7367-250MG
APOSOR7367-250MGEA 60.9 EUR
APOSOR7367-250MG
3-Acetyl-2'-chlorobiphenyl
3-Acetyl-2'-chlorobiphenyl
Formel: C₁₄H₁₁ClO
Molecular Weight: 230,69 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04039058
CAS-Nummer: 675596-35-7