4-[(3-Oxo-2,3-dihydro-4H-1,4-benzoxazin-4-yl)methyl]benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR7376-1G
APOSOR7376-1GEA
510
EUR
APOSOR7376-1G
4-[(3-Oxo-2,3-dihydro-4H-1,4-benzoxazin-4-yl)methyl]benzoic acid
4-[(3-Oxo-2,3-dihydro-4H-1,4-benzoxazin-4-yl)methyl]benzoic acid
Formel:
C₁₆H₁₃NO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00269588 CAS-Nummer: 857492-98-9 |