2-(Fur-2-yl)benzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR7399-1G
OR7399-250MG
OR7399-5G
APOSOR7399-1GEA
0
EUR
APOSOR7399-1G
APOSOR7399-250MG
APOSOR7399-5G
2-(Fur-2-yl)benzoic acid 97%
2-(Fur-2-yl)benzoic acid
Formel:
C₁₁H₈O₃ Schmelzpunkt: 87 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03990477 CAS-Nummer: 331942-47-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |