4-Chloro-N-cyclopropyl-N-(4-piperidinyl)benzene-sulphonamide 95+%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR7412-250MG
APOSOR7412-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR7412-250MG
4-Chloro-N-cyclopropyl-N-(4-piperidinyl)benzene-sulphonamide 95+%
4-Chloro-N-cyclopropyl-N-(4-piperidinyl)benzene-sulphonamide
Formel: C₁₄H₁₉ClN₂O₂S
Schmelzpunkt: 111…114 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01567991
CAS-Nummer: 387350-81-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR