2-Chlor-5-cyan-3-pyridinboronsäure 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR7415-250MG
APOSOR7415-250MGEA
306
EUR
APOSOR7415-250MG
2-Chlor-5-cyan-3-pyridinboronsäure 96%
2-Chloro-5-cyano-3-pyridineboronic acid
Formel:
C₆H₄BClN₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09027243 CAS-Nummer: 957060-96-7 |