2,2,4,4-Tetramethyl-3-pentanon 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Hexamethylaceton, Di-tert-butylketon

OR7421-25G OR7421-5G OR7421-1G
APOSOR7421-25GEA 219 EUR
APOSOR7421-25G APOSOR7421-5G APOSOR7421-1G
2,2,4,4-Tetramethyl-3-pentanon 98%
2,2,4,4-Tetramethyl-3-pentanon
Formel: C₉H₁₈O
Molecular Weight: 142.24 g/mol
Siedepunkt: 152…153 °C
Schmelzpunkt: -25.2
Dichte: 0.824 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 34 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008845
CAS-Nummer: 815-24-7
EINECS: 212-419-8
UN: 1224
ADR: 3 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR