4-(Methylsulfonyl)benzonitril 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR7440-5G OR7440-25G
APOSOR7440-5GEA 65.5 EUR
APOSOR7440-5G APOSOR7440-25G
4-(Methylsulfonyl)benzonitril 98%
4-(Methylsulfonyl)benzonitril
Formel: C₈H₇NO₂S
Schmelzpunkt: 137…142 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00216489
CAS-Nummer: 22821-76-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR