α-Methyl-4-(methylsulphonyl)benzylamine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(4-(Methylsulphonyl)phenyl)ethanamine
OR7443-1G
APOSOR7443-1GEA
24.8
EUR
APOSOR7443-1G
α-Methyl-4-(methylsulphonyl)benzylamine
alpha-Methyl-4-(methylsulphonyl)benzylamine
Formel:
C₉H₁₃NO₂S Molecular Weight: 199,27 g/mol Schmelzpunkt: 65…67 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01319250 CAS-Nummer: 387350-90-5 |