2-Amino-3'-methoxybiphenyl hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(3-Methoxyphenyl)aniline hydrochloride, 3'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-2-amine hydrochloride
OR7444-500MG
APOSOR7444-500MGEA
26.1
EUR
APOSOR7444-500MG
2-Amino-3'-methoxybiphenyl hydrochloride
2-Amino-3'-methoxybiphenyl hydrochloride
Formel:
C₁₃H₁₃NO·ClH Molecular Weight: 235,709 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06739419 CAS-Nummer: 1082749-15-2 |