3'-Methoxybiphenyl-3-carbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7464-250MG
APOSOR7464-250MGEA 23.2 EUR
APOSOR7464-250MG
3'-Methoxybiphenyl-3-carbonsäure
3'-Methoxybiphenyl-3-carbonsäure
Formel: C₁₄H₁₂O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03424598
CAS-Nummer: 168618-45-9