4'-Methoxybiphenyl-2-carbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4'-Methoxy[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid, 4'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
OR7466-250MG
OR7466-100MG
APOSOR7466-250MGEA
58.2
EUR
APOSOR7466-250MG
APOSOR7466-100MG
4'-Methoxybiphenyl-2-carbonsäure
4'-Methoxybiphenyl-2-carbonsäure
Formel:
C₁₄H₁₂O₃ Molecular Weight: 228.25 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03426469 CAS-Nummer: 18110-71-9 |