1-(4'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-2-yl)ethan-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR7471-1G
APOSOR7471-1GEA
571
EUR
APOSOR7471-1G
1-(4'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-2-yl)ethan-1-one
1-(4'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-2-yl)ethan-1-one
Formel:
C₁₅H₁₄O₂ Molecular Weight: 226,27 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04039102 CAS-Nummer: 192863-43-7 |