5-Methylfuran-2-boronsäurepinakolester 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR7474-25G
APOSOR7474-25GEA 74.1 EUR
APOSOR7474-25G
5-Methylfuran-2-boronsäurepinakolester 95%
5-Methylfuran-2-boronsäurepinakolester

Remainder pinacol

Formel: C₁₁H₁₇BO₃
Schmelzpunkt: 217 °C
Dichte: 1,023 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03094689
CAS-Nummer: 338998-93-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR