5-(3-Methoxyphenyl)-2-furoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR7479-250MG
APOSOR7479-250MGEA 36.4 EUR
APOSOR7479-250MG
5-(3-Methoxyphenyl)-2-furoic acid
5-(3-Methoxyphenyl)-2-furoic acid
Formel: C₁₂H₁₀O₄
Molecular Weight: 218,205 g/mol
Schmelzpunkt: 169…170 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05022489
CAS-Nummer: 54022-96-7
UN: 3261
ADR: 8,III