2'-Methyl[1,1'-biphenyl]-2-amine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR7490-500MG
APOSOR7490-500MGEA
212
EUR
APOSOR7490-500MG
2'-Methyl[1,1'-biphenyl]-2-amine hydrochloride
2'-Methyl[1,1'-biphenyl]-2-amine hydrochloride
Formel:
C₁₃H₁₃N·ClH Molecular Weight: 219,71 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06739417 CAS-Nummer: 1203-41-4 |