4-Amino-2'-methylbiphenyl hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(2-Methylphenyl)aniline hydrochloride, 2'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-4-amine hydrochloride
OR7496-1G
APOSOR7496-1GEA
174
EUR
APOSOR7496-1G
4-Amino-2'-methylbiphenyl hydrochloride
4-Amino-2'-methylbiphenyl hydrochloride
Formel:
C₁₃H₁₃N·ClH Molecular Weight: 219,71 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06739442 CAS-Nummer: 811842-48-5 |