4-(3-Bromopropoxy)benzeneboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(4-(3-Bromopropoxy)phenyl)boronic acid
OR7501-1G
APOSOR7501-1GEA
234
EUR
APOSOR7501-1G
4-(3-Bromopropoxy)benzeneboronic acid 98%
4-(3-Bromopropoxy)benzeneboronic acid
Formel:
C₉H₁₂BBrO₃ Molecular Weight: 258,905 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09258751 CAS-Nummer: 957034-33-2 |