2-Methoxy-4,6-dimethylnicotinonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4,6-Dimethyl-2-methoxynicotinonitrile
OR7502-1G
APOSOR7502-1GEA
52.2
EUR
APOSOR7502-1G
2-Methoxy-4,6-dimethylnicotinonitrile
2-Methoxy-4,6-dimethylnicotinonitrile
Formel:
C₉H₁₀N₂O Molecular Weight: 162,19 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00124716 CAS-Nummer: 65515-39-1 |