3-(Dimethylamino)acrylonitril 97+%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR7503-25G OR7503-1G OR7503-5G
APOSOR7503-25GEA 0 EUR
APOSOR7503-25G APOSOR7503-1G APOSOR7503-5G
3-(Dimethylamino)acrylonitril 97+%
3-(Dimethylamino)acrylonitrile
Formel: C₅H₈N₂
Siedepunkt: 76…80 °C/0,3mmHg
Dichte: 0,95 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001929
CAS-Nummer: 2407-68-3
EINECS: 219-305-7
UN: 3276
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR