2'-Methylbiphenyl-3-carbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
OR7514-500MG
APOSOR7514-500MGEA
21.9
EUR
APOSOR7514-500MG
2'-Methylbiphenyl-3-carbonsäure
2'-Methylbiphenyl-3-carbonsäure
Formel:
C₁₄H₁₂O₂ Molecular Weight: 212,25 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03424589 CAS-Nummer: 168618-44-8 |