2'-Methylbiphenyl-4-carbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR7515-1G
OR7515-250MG
APOSOR7515-1GEA
92.8
EUR
APOSOR7515-1G
APOSOR7515-250MG
2'-Methylbiphenyl-4-carbonsäure
2'-Methylbiphenyl-4-carbonsäure
Formel:
C₁₄H₁₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
5748-43-6 |