3'-Methylbiphenyl-4-carbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
OR7518-1G
APOSOR7518-1GEA
37.7
EUR
APOSOR7518-1G
3'-Methylbiphenyl-4-carbonsäure
3'-Methylbiphenyl-4-carbonsäure
Formel:
C₁₄H₁₂O₂ Molecular Weight: 212.25 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03424590 CAS-Nummer: 5728-33-6 |