2,2'-Methylenebis(6-tert-butyl-p-cresol) 99+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR75243-500G
OR75243-2.5KG
APOSOR75243-500GEA
89
EUR
APOSOR75243-500G
APOSOR75243-2.5KG
2,2'-Methylenebis(6-tert-butyl-p-cresol) 99+%
2,2'-Methylenebis(6-tert-butyl-p-cresol)
Formel:
C₂₃H₃₂O₂ |
MDL:
MFCD00043641 CAS-Nummer: 119-47-1 |