2-Amino-3,5-dibrompyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,5-Dibrompyridin-2-amin, 3,5-Dibrom-2-pyridylamin
OR7544-5G
APOSOR7544-5GEA 23.4 EUR
APOSOR7544-5G
2-Amino-3,5-dibrompyridin
2-Amino-3,5-dibrompyridin
Formel: C₅H₄Br₂N₂
Molecular Weight: 251,91 g/mol
Schmelzpunkt: 102…105 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00038041
CAS-Nummer: 35486-42-1
EINECS: 252-590-6