Methyl-2-(2-furyl)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR7545-1G
OR7545-250MG
OR7545-500MG
OR7545-5G
APOSOR7545-1GEA
261
EUR
APOSOR7545-1G
APOSOR7545-250MG
APOSOR7545-500MG
APOSOR7545-5G
Methyl-2-(2-furyl)benzoate
Methyl-2-(2-furyl)benzoate
Formel:
C₁₂H₁₀O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04039126 CAS-Nummer: 39732-01-9 |