2-Brom-3-methoxypyridin

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR7550-10G OR7550-1G OR7550-5G
APOSOR7550-10GEA 60.9 EUR
APOSOR7550-10G APOSOR7550-1G APOSOR7550-5G
2-Brom-3-methoxypyridin
2-Bromo-3-methoxypyridine
Formel: C₆H₆BrNO
Molecular Weight: 188.02 g/mol
Schmelzpunkt: 45…49 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01570896
CAS-Nummer: 24100-18-3
EINECS: 246-017-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR