Cyclooctanol

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR7566-25G OR7566-100G
APOSOR7566-25GEA 154 EUR
APOSOR7566-25G APOSOR7566-100G
Cyclooctanol
Cyclooctanol
Formel: C₈H₁₆O
Siedepunkt: 97…98 °C/11mmHg
Schmelzpunkt: 14…15 °C
Dichte: 0,97 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 86 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001744
CAS-Nummer: 696-71-9
EINECS: 211-800-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR