Methyl 3-(3-hydroxyprop-1-yn-1-yl)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-[3-(Methoxycarbonyl)phenyl]prop-2-yn-1-ol
OR7568-250MG
APOSOR7568-250MGEA
43.5
EUR
APOSOR7568-250MG
Methyl 3-(3-hydroxyprop-1-yn-1-yl)benzoate
Methyl 3-(3-hydroxyprop-1-yn-1-yl)benzoate
Formel:
C₁₁H₁₀O₃ Molecular Weight: 190,195 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04039139 CAS-Nummer: 121114-45-2 |